Imprimer
4-Bromo-m-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
B3658-25G B3658-5G
TCIAB3658-25GEA 226 EUR
TCIAB3658-25G TCIAB3658-5G
4-Bromo-m-crésol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-m-crésol
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00079723
Numéro CAS: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f74f29d982ea40fff7acfdd2f2854d9bebcdc0&vid=87f74f29d982ea40fff7acfdd2f2854d9bebcdc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C