Imprimer
5-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
B2872-25G B2872-5G
TCIAB2872-25GEA 113 EUR
TCIAB2872-25G TCIAB2872-5G
5-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00042493
Numéro CAS: 393-37-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&vid=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %