Imprimer
5-Bromo-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
B1792-25G B1792-5G
TCIAB1792-25GEA 48.4 EUR
TCIAB1792-25G TCIAB1792-5G
5-Bromo-m-xylène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 205°C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000087
Numéro CAS: 556-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&vid=105e4a6fcec6564b4357f25c74e2a191d13b3c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %