3-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
B1421-25G
B1421-5G
TCIAB1421-25GEA
183
EUR
TCIAB1421-25G
TCIAB1421-5G
3-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule:
C₇H₃BrF₄ Point d'ébullition: 60°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00040938 Numéro CAS: 68322-84-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |