Imprimer
1-Bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2147-25G T2147-5G
TCIAT2147-25GEA 160 EUR
TCIAT2147-25G TCIAT2147-5G
1-Bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00040942
Numéro CAS: 64115-88-4
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&vid=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %