Imprimer
5-Bromo-o-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methylaniline, 5-Bromo-o-toluidine, 2-Amino-4-bromotoluene
B3687-25G B3687-5G
TCIAB3687-25GEA 121 EUR
TCIAB3687-25G TCIAB3687-5G
5-Bromo-o-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00800678
Numéro CAS: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&vid=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %