p-Toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
T0300-25G
T0300-500G
TCIAT0300-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0300-25G
TCIAT0300-500G
p-Toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
p-Toluidine
Formule:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Point d'ébullition: 201 Point de fusion: 43 Point d'éclair: 87 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007906 Numéro CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 ONU: 3451 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,09536 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |