Imprimer
4-Amino-3-nitrophénol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-nitroaniline
A1426-25G A1426-100G
TCIAA1426-25GEA 29.7 EUR
TCIAA1426-25G TCIAA1426-100G
4-Amino-3-nitrophénol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-3-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066310
Numéro CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1106895bdd3abd7272b1bfc086c85f58939bbbd&vid=d1106895bdd3abd7272b1bfc086c85f58939bbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 154.0 deg-C