Imprimer
4-Chloro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
A0704-25G A0704-500G A0704-100G
TCIAA0704-25GEA 42.9 EUR
TCIAA0704-25G TCIAA0704-500G TCIAA0704-100G
4-Chloro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: 27.2
Numéro MDL: MFCD00007842
Numéro CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
ONU: 2239
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0c6e7f6cc985ac485c508a5eaea6d659bb8bfd4&vid=f0c6e7f6cc985ac485c508a5eaea6d659bb8bfd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %