Imprimer
2-Amino-5-chlorophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
A1958-25G A1958-5G
TCIAA1958-25GEA 73.7 EUR
TCIAA1958-25G TCIAA1958-5G
2-Amino-5-chlorophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-chlorophénol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD02093863
Numéro CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&vid=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %