Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1345-5G T1345-25G
TCIAT1345-5GEA 20.9 EUR
TCIAT1345-5G TCIAT1345-25G
4-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Point d'ébullition: 83°C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00041314
Numéro CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72cc4c86ac8f99162d8ce4ca0161c546d249be73&vid=72cc4c86ac8f99162d8ce4ca0161c546d249be73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %