Imprimer
3-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
F0526-25G F0526-5G
TCIAF0526-25GEA 94.6 EUR
TCIAF0526-25G TCIAF0526-5G
3-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 7
Densité: 1.359
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00007760
Numéro CAS: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&vid=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %