Imprimer
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
A0434-25G A0434-500G A0434-100G
TCIAA0434-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0434-25G TCIAA0434-500G TCIAA0434-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine ≥99.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007797
Numéro CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
ONU: 2948
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&vid=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %