Imprimer
5-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-5-nitroaniline, 2-Amino-4-nitrotoluene
N0115-25G N0115-500G
TCIAN0115-25GEA 50.6 EUR
TCIAN0115-25G TCIAN0115-500G
5-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Point de fusion: 108
Numéro MDL: MFCD00007741
Numéro CAS: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
ONU: 2660
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7ceda20bf2d975bc4bcb72d4897b84c33bfa87&vid=4a7ceda20bf2d975bc4bcb72d4897b84c33bfa87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency