Imprimer
6-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0528-25G F0528-5G
TCIAF0528-25GEA 90.2 EUR
TCIAF0528-25G TCIAF0528-5G
6-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00007654
Numéro CAS: 452-84-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&vid=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %