Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 92.4 EUR
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point d'ébullition: 190°C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007653
Numéro CAS: 535-52-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %