Imprimer
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
F0529-25G F0529-5G
TCIAF0529-25GEA 170 EUR
TCIAF0529-25G TCIAF0529-5G
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: 3°C
Densité: 1.11
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00040975
Numéro CAS: 452-80-2
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&vid=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %