Imprimer
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1510-25G A1510-5G
TCIAA1510-25GEA 110 EUR
TCIAA1510-25G TCIAA1510-5G
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 40°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00272565
Numéro CAS: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&vid=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %