Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
A0948-25G A0948-500G
TCIAA0948-25GEA 37.4 EUR
TCIAA0948-25G TCIAA0948-500G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007673
Numéro CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&vid=2fafab5547588aa16e281f270c26c781c5400ee3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %