Imprimer
Dipropylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Propyl-1-propanamine
D0930-25ML D0930-500ML D0930-100ML
TCIAD0930-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0930-25ML TCIAD0930-500ML TCIAD0930-100ML
Dipropylamine ≥99.0% (par GC)
Dipropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: -63°C
Densité: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009362
Numéro CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
ONU: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03343
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&vid=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %