Imprimer
Dihexylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0547-25ML D0547-100ML D0547-500ML
TCIAD0547-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0547-25ML TCIAD0547-100ML TCIAD0547-500ML
Dihexylamine ≥98.0% (par GC)
Dihexylamine
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Point d'ébullition: 233
Point de fusion: 3
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009521
Numéro CAS: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&vid=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %