Imprimer
ω,2,4-Trichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1405-25G T1405-250G
TCIAT1405-25GEA 27.5 EUR
TCIAT1405-25G TCIAT1405-250G
ω,2,4-Trichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω,2,4-Trichloroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₃O
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000934
Numéro CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&vid=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency