Imprimer
Dibutylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
D0218-25ML D0218-500ML
TCIAD0218-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0218-25ML TCIAD0218-500ML
Dibutylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: -59°C
Densité: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
ONU: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab1184f23fb3f770d58f45690f3311c0bcfebab&vid=4ab1184f23fb3f770d58f45690f3311c0bcfebab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %