Imprimer
α-Bromo-p-iodotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
I0571-25G I0571-5G
TCIAI0571-25GEA 215 EUR
TCIAI0571-25G TCIAI0571-5G
α-Bromo-p-iodotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-p-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Point d'ébullition: 115 - 120 °C (0,6 -rr)
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209656
Numéro CAS: 16004-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&vid=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C