Imprimer
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2730-1G T2730-5G
TCIAT2730-1GEA 34.1 EUR
TCIAT2730-1G TCIAT2730-5G
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
Point d'ébullition: 178 - 180 °C (1013 hPa)
Densité: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00061271
Numéro CAS: 159689-88-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&vid=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %