Imprimer
α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2464-1G T2464-5G
TCIAT2464-1GEA 23.1 EUR
TCIAT2464-1G TCIAT2464-5G
α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
Point d'ébullition: 44 - 46 °C (1 -rr)
Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00083528
Numéro CAS: 220141-72-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&vid=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %