Imprimer
α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
T2462-1G T2462-5G
TCIAT2462-1GEA 29.7 EUR
TCIAT2462-1G TCIAT2462-5G
α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061233
Numéro CAS: 157911-55-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&vid=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %