Imprimer
3-Méthoxybenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
M0851-25ML M0851-5ML
TCIAM0851-25MLEA 106 EUR
TCIAM0851-25ML TCIAM0851-5ML
3-Méthoxybenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 141°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008115
Numéro CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b382fb111a6e70b7b5fdc93a64021d4531a83de5&vid=b382fb111a6e70b7b5fdc93a64021d4531a83de5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %