Imprimer
3,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2451-25G D2451-5G
TCIAD2451-25GEA 241 EUR
TCIAD2451-25G TCIAD2451-5G
3,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008114
Numéro CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&vid=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %