Imprimer
Acide azélaïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1318-25G A1318-250G
TCIAA1318-25GEA 25.3 EUR
TCIAA1318-25G TCIAA1318-250G
Acide azélaïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide azélaïque
Formule: C₉H₁₆O₄
Point d'ébullition: 306°C
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004432
Numéro CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&vid=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency