Acide azélaïque ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A0561-25G
A0561-500G
TCIAA0561-25GEA
17.6
EUR
TCIAA0561-25G
TCIAA0561-500G
Acide azélaïque ≥80.0% (par GC)
Acide azélaïque
Formule:
C₉H₁₆O₄ Point d'ébullition: 360°C Point de fusion: 106 °C Densité: 1,0287 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 215 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004432 Numéro CAS: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 14,00905 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 80.0 % |
Melting point | 102.0 to 105.0 deg-C |