Imprimer
Adipate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0162-500ML A0162-25ML
TCIAA0162-500MLEA 49.5 EUR
TCIAA0162-500ML TCIAA0162-25ML
Adipate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Adipate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: ~ 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19.8 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009215
Numéro CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&vid=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5