Imprimer
1,6-Dihydroxynaphtalène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0591-25G D0591-500G
TCIAD0591-25GEA 48.4 EUR
TCIAD0591-25G TCIAD0591-500G
1,6-Dihydroxynaphtalène ≥99.0% (par GC)
1,6-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003981
Numéro CAS: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ea5c4e4fff5bae0aaa5a0fd1cae39544bd115e&vid=71ea5c4e4fff5bae0aaa5a0fd1cae39544bd115e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity