Diamino-1,6 hexane ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D0095-25G
D0095-500G
TCIAD0095-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0095-25G
TCIAD0095-500G
Diamino-1,6 hexane ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Diamino-1,6 hexane
Formule:
C₆H₁₆N₂ Point d'ébullition: 205°C Point de fusion: 39…42 °C Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008243 Numéro CAS: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 ONU: 2280 ADR: 8,III Merck Index: 14,04695 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |