Imprimer
Acide glutarique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid
G0069-25G G0069-500G
TCIAG0069-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0069-25G TCIAG0069-500G
Acide glutarique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide glutarique
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 98 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 14,04473
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency