Imprimer
1,5-Hexadiène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0084-25ML H0084-500ML H0084-100ML
TCIAH0084-25MLEA 24.2 EUR
TCIAH0084-25ML TCIAH0084-500ML TCIAH0084-100ML
1,5-Hexadiène ≥97.0% (par GC)
1,5-Hexadiène
Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 59°C
Point de fusion: –141 °C
Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008666
Numéro CAS: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
ONU: 2458
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95415d12e4e916313cc90ab74a6be87910546cfa&vid=95415d12e4e916313cc90ab74a6be87910546cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %