Imprimer
1,5-Décadiyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1724-1ML D1724-5ML
TCIAD1724-1MLEA 68.2 EUR
TCIAD1724-1ML TCIAD1724-5ML
1,5-Décadiyne ≥97.0% (par GC)
1,5-Décadiyne
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 79°C
Numéro MDL: MFCD00041651
Numéro CAS: 53963-03-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&vid=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %