Imprimer
p-Terphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
T0020-25G T0020-500G T0020-100G
TCIAT0020-25GEA 30.8 EUR
TCIAT0020-25G TCIAT0020-500G TCIAT0020-100G
p-Terphényle ≥99.0% (par GC)
p-Terphényle
Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230.31 g/mol
Point d'ébullition: 389°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003061
Numéro CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb50149662699269df3fdb150afd26bb425ba068&vid=fb50149662699269df3fdb150afd26bb425ba068&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency