Imprimer
Isocyanate de 2,5-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3695-1G D3695-5G
TCIAD3695-1GEA 38.5 EUR
TCIAD3695-1G TCIAD3695-5G
Isocyanate de 2,5-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,5-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NO
Point d'ébullition: 54°C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013843
Numéro CAS: 39718-32-6
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&vid=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %