Imprimer
1,4-Diaminobutane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
D0239-25G D0239-400G
TCIAD0239-25GEA 22 EUR
TCIAD0239-25G TCIAD0239-400G
1,4-Diaminobutane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Diaminobutane
Formule: C₄H₁₂N₂
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008235
Numéro CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e65d4281d10d3dc19500b7fc97fb35051fdc899c&vid=e65d4281d10d3dc19500b7fc97fb35051fdc899c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency