Imprimer
Succinate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
S0103-25G S0103-500G
TCIAS0103-25GEA 25.3 EUR
TCIAS0103-25G TCIAS0103-500G
Succinate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Succinate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009208
Numéro CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&vid=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %