Imprimer
3,5-Diméthoxytoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2526-25G D2526-5G
TCIAD2526-25GEA 172 EUR
TCIAD2526-25G TCIAD2526-5G
3,5-Diméthoxytoluène ≥97.0% (par GC)
3,5-Diméthoxytoluène
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00015435
Numéro CAS: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&vid=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %