Imprimer
Alcool 2,6-difluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,6-Difluorophenyl)methanol
D2507-25G D2507-5G
TCIAD2507-25GEA 118 EUR
TCIAD2507-25G TCIAD2507-5G
Alcool 2,6-difluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
Point d'ébullition: 88°C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00004603
Numéro CAS: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&vid=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %