Imprimer
Toluène-2,6-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
D0124-25G D0124-10G
TCIAD0124-25GEA 51.7 EUR
TCIAD0124-25G TCIAD0124-10G
Toluène-2,6-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Toluène-2,6-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Point de fusion: 113
Numéro MDL: MFCD00007800
Numéro CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=709a21bc5b9459f53822c0ccc15143a15a681eb1&vid=709a21bc5b9459f53822c0ccc15143a15a681eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C