α,α'-Dichloro-m-xylène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
D1015-25G
D1015-500G
D1015-100G
TCIAD1015-25GEA
51.7
EUR
TCIAD1015-25G
TCIAD1015-500G
TCIAD1015-100G
α,α'-Dichloro-m-xylène ≥96.0% (par GC)
α,α'-Dichloro-m-xylène
Formule:
C₈H₈Cl₂ Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa) Point de fusion: 33…35 °C Densité: 1,302 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000912 Numéro CAS: 626-16-4 EINECS: 210-932-1 ONU: 2928 ADR: 6.1,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |