Imprimer
3',4'-Difluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1906-25G D1906-5G
TCIAD1906-25GEA 113 EUR
TCIAD1906-25G TCIAD1906-5G
3',4'-Difluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
3',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00009891
Numéro CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&vid=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %