Imprimer
1,2-Propylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Diaminopropane
D0113-25ML D0113-500ML
TCIAD0113-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0113-25ML TCIAD0113-500ML
1,2-Propylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Propylenediamine
Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 74.13 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: -37
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008089
Numéro CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
ONU: 2258
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&vid=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %