Imprimer
Dibutyle phtalate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DBP, Phthalic acid dibutyl ester
P0292-25ML P0292-500ML
TCIAP0292-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0292-25ML TCIAP0292-500ML
Dibutyle phtalate ≥97.0% (par GC)
Dibutyle phtalate
Formule: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278.35 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Point de fusion: -35
Point d'éclair: 157°C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009441
Numéro CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
ONU: 3082
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119493042-44
Merck Index: 14,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&vid=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %