(S)-(-)-Acide 2-bromopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Bromopropanoic acid
B1757-25G
B1757-5G
TCIAB1757-25GEA
270
EUR
TCIAB1757-25G
TCIAB1757-5G
(S)-(-)-Acide 2-bromopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-Acide 2-bromopropionique
Formule:
H₃CBrCHCOOH Point d'ébullition: 94°C Point de fusion: –0.2 °C Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 101°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00137325 Numéro CAS: 32644-15-8 ONU: 3265 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 95.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -25.0 to -29.0 deg (neat) |