Imprimer
(S)-(+)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0144-25ML O0144-5ML
TCIAO0144-25MLEA 354 EUR
TCIAO0144-25ML TCIAO0144-5ML
(S)-(+)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Densité: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064283
Numéro CAS: 6169-06-8
EINECS: 228-213-6
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fce5c428c2c2e21cbab18aca9325eb17a19734d&vid=2fce5c428c2c2e21cbab18aca9325eb17a19734d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (neat)